Proadifen hydrochloride 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Proadifen HCl
457880010
457880050
ACRO457880010EA
199
EUR
ACRO457880010
ACRO457880050
Proadifen hydrochloride 95%
Proadifen hydrochloride
Formel:
C₂₃H₃₁NO₂·HCl Molecular Weight: 389,964 g/mol Schmelzpunkt: 122 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00055151 CAS-Nummer: 62-68-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 123 °C |
TLC | ≥94 % |
Chloride (Cl) | 8.6 to 9.6 % |