2-Methylpyrrolidinhydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
458070010 458070050
ACRO458070010EA 70.9 EUR
ACRO458070010 ACRO458070050
2-Methylpyrrolidinhydrochlorid 97%
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁N
Molecular Weight: 121.61 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08274961
CAS-Nummer: 54677-53-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %