EDTA Magnesiumdikaliumsalz 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt
457941000 457945000
ACRO457941000EA 47.9 EUR
ACRO457941000 ACRO457945000
EDTA Magnesiumdikaliumsalz 97%
EDTA Magnesiumdikaliumsalz
Formel: C₁₀H₁₂K₂MgN₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054450
CAS-Nummer: 15708-48-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 96.0 to 104.0 %
Loss on drying 6.5 % to 10.5 %
pH 6.0 to 8.0 (5 % in water)