Ubichinon-10 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, Ubiquinone 10, Ubidecarenone
457950010
457950050
457950250
ACRO457950010EA
52.4
EUR
ACRO457950010
ACRO457950050
ACRO457950250
Ubichinon-10 98%
Coenzyme Q10
Formel:
C₅₉H₉₀O₄ Molecular Weight: 863.37 g/mol Schmelzpunkt: 49 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00042919 CAS-Nummer: 303-98-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥162 (275 nm, EtOH) |