Finasterid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
458000010 458000050
ACRO458000010EA 155 EUR
ACRO458000010 ACRO458000050
Finasterid 98%
Finasteride
Formel: C₂₃H₃₆N₂O₂
Molecular Weight: 372,55 g/mol
Schmelzpunkt: 252…254 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00869737
CAS-Nummer: 98319-26-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %