Gabapentin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-[1-(Aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid, Neurontin
458020010
458020050
458020250
ACRO458020010EA
32.3
EUR
ACRO458020010
ACRO458020050
ACRO458020250
Gabapentin
Gabapentin
Formel:
C₉H₁₇NO₂ Schmelzpunkt: 166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00865286 CAS-Nummer: 60142-96-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 162 to 168 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |