5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3,4,5-trimethoxybenzol
458130250 458130050 458131000
ACRO458130250EA 117 EUR
ACRO458130250 ACRO458130050 ACRO458131000
5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzol 97%
5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzol
Formel: C₉H₁₁BrO₃
Molecular Weight: 247.09 g/mol
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017169
CAS-Nummer: 2675-79-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %