4-Amino-3-fluorphenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
458310010 458310050
ACRO458310010EA 79 EUR
ACRO458310010 ACRO458310050
4-Amino-3-fluorphenol 98%
4-Amino-3-fluorphenol
Formel: C₆H₆FNO
Molecular Weight: 127.12 g/mol
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077452
CAS-Nummer: 399-95-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %