Isothiazole 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

458420010 458420050
ACRO458420010EA 159 EUR
ACRO458420010 ACRO458420050
Isothiazole 97%
Isothiazole
Formel: C₃H₃NS
Flammpunkt: 22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020818
CAS-Nummer: 288-16-4
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR