Tripropylene glycol (mixture of isomers) 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
458480010 458480050 458480250
ACRO458480010EA 30.7 EUR
ACRO458480010 ACRO458480050 ACRO458480250
Tripropylene glycol (mixture of isomers) 99%, rein
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Formel: C₉H₂₀O₄
Siedepunkt: 270 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³
Flammpunkt: 145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014405
CAS-Nummer: 24800-44-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 % (sum of isomers)