Bifonazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole, 1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl(phenyl)methyl)-1H-imidazole
458620010 458620050 458620250
ACRO458620010EA 0 EUR
ACRO458620010 ACRO458620050 ACRO458620250
Bifonazol 98%
Bifonazole
Formel: C₂₂H₁₈N₂
Schmelzpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00865567
CAS-Nummer: 60628-96-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %