Eisen(III)oxid 95%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Dieisentrioxid
458700010
458700050
458700250
ACRO458700010EA
34
EUR
ACRO458700010
ACRO458700050
ACRO458700250
Eisen(III)oxid 95%, rein
Eisen(III)oxid
Formel:
Fe₂O₃ Molecular Weight: 159,69 g/mol Schmelzpunkt: 1538 °C (Zers.) Dichte: 5,24 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011008 CAS-Nummer: 1309-37-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red to red-brown to rust brown Powder |
Titration Iodometric | ≥94 % |
Loss on drying | ≤0.3 % |
Ash | ≤0.3 % (1000°C, 0.5 h) |