7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
458710010 458710050
ACRO458710010EA 72.1 EUR
ACRO458710010 ACRO458710050
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149.1897 g/mol
Schmelzpunkt: 91…93.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08063887
CAS-Nummer: 58196-33-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
HPLC ≥95.0 %