Propionylchlorid 99.5% phosgenfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Propionsäurechlorid, Propansäurechlorid
458970250 458975000
458970250.EA 23.4 EUR
458970250. 458975000.
Propionylchlorid 99.5% phosgenfrei
Propionylchlorid
Formel: C₃H₅ClO
Molecular Weight: 92.52 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –94 °C
Dichte: 1.059 g/cm³
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000745
CAS-Nummer: 79-03-8
UN: 1815
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08013
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %