3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
458980010 458980050
ACRO458980010EA 235 EUR
ACRO458980010 ACRO458980050
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Siedepunkt: 270…272 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,046 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00006370
CAS-Nummer: 13078-04-1
UN: 3140
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %