Aluminiumkaliumsulfat, wasserfrei, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
458990010 458990025
ACRO458990010EA 57.7 EUR
ACRO458990010 ACRO458990025
Aluminiumkaliumsulfat, wasserfrei, rein
Aluminiumkaliumsulfat
Formel: AlKO₈S₂
Siedepunkt: 200 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10043-67-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥90 %
Loss on drying ≤1 %
Ammonium (NH4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %