Iodmethan 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyliodid
459010025 459011000 459015000
ACRO459010025EA 642 EUR
ACRO459010025 ACRO459011000 ACRO459015000
Iodmethan 99% stabilisiert
Iodmethan
Formel: CH₃I
Molecular Weight: 141,94 g/mol
Siedepunkt: 42,5 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 2,28 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001073
CAS-Nummer: 74-88-4
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper