β-methasone 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 9ɑ-Fluoro-11β,17ɑ,21-trihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
459070010 459070050 459070250
ACRO459070010EA 39.1 EUR
ACRO459070010 ACRO459070050 ACRO459070250
β-methasone 97%
Betamethasone
Formel: C₂₂H₂₉FO₅
Molecular Weight: 392.47 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00062969
CAS-Nummer: 378-44-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 235 to 245 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %