4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(4-carbazol-9-ylphenyl)amine, 4,4',4''-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine, Tris(4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)amine, TCTA
459180010
459180050
ACRO459180010EA
70.1
EUR
ACRO459180010
ACRO459180050
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine 99%
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine
Formel:
C₅₄H₃₆N₄ Molecular Weight: 740.91 g/mol Schmelzpunkt: 297…300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093250 CAS-Nummer: 139092-78-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Elemental Analysis | 7.45 to 7.68 % Nitrogen |