4-Iod-1-tritylimidazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
459200010 459200050
ACRO459200010EA 53.9 EUR
ACRO459200010 ACRO459200050
4-Iod-1-tritylimidazol 98%
4-Iod-1-tritylimidazol
Formel: C₂₂H₁₇IN₂
Molecular Weight: 436.2900 g/mol
Schmelzpunkt: 223…227.5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179542
CAS-Nummer: 96797-15-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 229 °C
HPLC ≥97.5 %