Methyl-4-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorbenzoesäuremethylester
459240250 459241000
ACRO459240250EA 56.6 EUR
ACRO459240250 ACRO459241000
Methyl-4-fluorbenzoat 98%
Methyl-4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C (27hPa)
Dichte: 1.192 g/cm³
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017959
CAS-Nummer: 403-33-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %