Artesunate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
460340050 460340250
ACRO460340050EA 38.7 EUR
ACRO460340050 ACRO460340250
Artesunate
Artesunate
Formel: C₁₉H₂₈O₈
Schmelzpunkt: 131…135 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00866204
CAS-Nummer: 88495-63-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %