N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulphonate inner salt
459700050 459700250
ACRO459700050EA 82.2 EUR
ACRO459700050 ACRO459700250
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8) 98%
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8)
Formel: C₁₃H₂₉NO₃S
Schmelzpunkt: 217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036912
CAS-Nummer: 15178-76-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear solution
HPLC ≥97.5 %