Ertapenem sodium salt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ertapenem sodium, Sodium (4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-((3-carboxyphenyl)carbamoyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
460640010
460642500
ACRO460640010EA
0
EUR
ACRO460640010
ACRO460642500
Ertapenem sodium salt
Ertapenem sodium salt
Formel:
C₂₂H₂₄N₃NaO₇S Molecular Weight: 497.498 g/mol Schmelzpunkt: 230…234 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09475566 CAS-Nummer: 153773-82-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 15 % to 19 % |
HPLC | ≥80 % |