5-Chloropyrimidine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
459660010 459660050
ACRO459660010EA 88 EUR
ACRO459660010 ACRO459660050
5-Chloropyrimidine 95%
5-Chloropyrimidine
Formel: C4H3ClN2
Molecular Weight: 114,5300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840717
CAS-Nummer: 17180-94-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
GC ≥94 %