Gatifloxacin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
460230010
460230050
460230250
ACRO460230010EA
42.9
EUR
ACRO460230010
ACRO460230050
ACRO460230250
Gatifloxacin 98%
Gatifloxacin
Formel:
C₁₉H₂₂FN₃O₄ Schmelzpunkt: 185…187 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00895399 CAS-Nummer: 112811-59-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 4 % to 8 % |
HPLC | ≥97.5 % |