N-Ethyldiisopropylamin 99.5+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N-Diisopropylethylamin
459590010 459591000
459590010.EA 595 EUR
459590010. 459591000.
N-Ethyldiisopropylamin 99.5+%, AcroSeal®
N-Ethyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129.25 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0.756 g/cm³
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
UN: 3384
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA