Dinatriumsuccinat, wasserfrei für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Butandisäure Dinatriumsalz, Bernsteinsäure Dinatriumsalz, Natriumsuccinat dibasisch
459631000 459635000
ACRO459631000EA 27.8 EUR
ACRO459631000 ACRO459635000
Dinatriumsuccinat, wasserfrei für die Biochemie
Dinatriumsuccinat
Formel: C₄H₄Na₂O₄
Molecular Weight: 162,05 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002790
CAS-Nummer: 150-90-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 6 to 9 (0.4 mol sol)
Titration with HClO4 98.5 to 102 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm