Silver sulphadiazine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Sulphadiazine Silver
459650050 459650250
ACRO459650050EA 64.6 EUR
ACRO459650050 ACRO459650250
Silver sulphadiazine 98%
Silver sulphadiazine
Formel: C₁₀H₉AgN₄O₂S
Molecular Weight: 357,14 g/mol
Schmelzpunkt: 285 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00072101
CAS-Nummer: 22199-08-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %