4,6-Pyrimidindiamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,6-Pyrimidinediamine
459800010 459800050
ACRO459800010EA 37.4 EUR
ACRO459800010 ACRO459800050
4,6-Pyrimidindiamin 98%
4,6-Pyrimidindiamin
Formel: C₄H₆N₄
Molecular Weight: 110,12 g/mol
Schmelzpunkt: 271 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044572
CAS-Nummer: 2434-56-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %