2-(Hydroxymethyl)indol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Indolcarbinol, (Indol-2-yl)methanol, Indol-2-carbinol, (2-Indolyl)methanol, Indol-2-methanol, 2-Indolmethanol
459810010 459810050
ACRO459810010EA 50.7 EUR
ACRO459810010 ACRO459810050
2-(Hydroxymethyl)indol 96%
2-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Schmelzpunkt: 72…78 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00030195
CAS-Nummer: 24621-70-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
Water ≤1 %
GC ≥95.0 %