1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-Deoxy-D-glucose, 1,5-Anhydro-D-glucitol
459910010
459912500
ACRO459910010EA
461
EUR
ACRO459910010
ACRO459912500
1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Formel:
C₆H₁₂O₅ Molecular Weight: 164.16 g/mol Schmelzpunkt: 141…144 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00067386 CAS-Nummer: 154-58-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 145 °C |
Elemental Analysis | ≥42.14 to ≤45.66 % Carbon |