2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
459970050 459970250
ACRO459970050EA 50.4 EUR
ACRO459970050 ACRO459970250
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% in wässriger Lösung
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Formel: C₄H₅NOS
Molecular Weight: 115.15 g/mol
Dichte: 1.16 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01742315
CAS-Nummer: 2682-20-4
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution
pH 5.0 to 7.0 (1 % in water)
Concentration ≥50 %