Suxamethonium chloride 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
460110050 460110250 460111000
ACRO460110050EA 23.8 EUR
ACRO460110050 ACRO460110250 ACRO460111000
Suxamethonium chloride 96%
Suxamethonium chloride
Formel: C₁₄H₃₀Cl₂N₂O₄
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038725
CAS-Nummer: 71-27-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Titration Argentometric ≥95 % (on dry substance)
Water ≤10 %