4-Chlor-1-buten 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chlorobut-1-ene
460160010 460160050
ACRO460160010EA 46.8 EUR
ACRO460160010 ACRO460160050
4-Chlor-1-buten 98%
4-Chlor-1-buten
Formel: C₄H₇Cl
Molecular Weight: 90,55 g/mol
Dichte: 0,921 g/cm³
Flammpunkt: –8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039386
CAS-Nummer: 927-73-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %