Daidzin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
7-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-4'-hydroxyisoflavone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
460420010
460421000
ACRO460420010EA
467
EUR
ACRO460420010
ACRO460421000
Daidzin 98%
Daidzin
Formel:
C₂₁H₂₀O₉ Molecular Weight: 416,38 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00017466 CAS-Nummer: 552-66-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |