Ribavirin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
460480010 460480050 460480250
ACRO460480010EA 87.4 EUR
ACRO460480010 ACRO460480050 ACRO460480250
Ribavirin 98%
Ribavirin
Formel: C8H12N4O5
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00058564
CAS-Nummer: 36791-04-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.25 %
Specific optical rotation -33° to -37° (20°C, 589 nm) (1 % in water)