Estriol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
460490010
460490050
ACRO460490010EA
94
EUR
ACRO460490010
ACRO460490050
Estriol 97%
Estriol
Formel:
C₁₈H₂₄O₃ Schmelzpunkt: 280…282 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003691 CAS-Nummer: 50-27-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +54° to +62° (20°C, 589 nm) (0.4 % in Dioxane) |