Linezolid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Zyvox, (S)-N-((3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl)acetamide
460590010 460592500
ACRO460590010EA 332 EUR
ACRO460590010 ACRO460592500
Linezolid 98%
Linezolid
Formel: C₁₆H₂₀FN₃O₄
Molecular Weight: 337,4 g/mol
Schmelzpunkt: 181…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00937825
CAS-Nummer: 165800-03-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %