Chlorthalidone 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-5(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzenesulphonamide, Chlortalidone
460932500
460930010
ACRO460932500EA
158
EUR
ACRO460932500
ACRO460930010
Chlorthalidone 98%
Chlorthalidone
Formel:
C₁₄H₁₁ClN₂O₄S Molecular Weight: 338,77 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00036257 CAS-Nummer: 77-36-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C) |
HPLC | ≥97.5 % |