Prasugrel 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl Acetate, 5-(2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate
461480010
461482500
ACRO461480010EA
137
EUR
ACRO461480010
ACRO461482500
Prasugrel 98%
Prasugrel
Formel:
C₂₀H₂₀FNO₃S Molecular Weight: 373,44 g/mol Schmelzpunkt: 110…121 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09954140 CAS-Nummer: 150322-43-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |