Anastrozole 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
460970010
460972500
ACRO460970010EA
479
EUR
ACRO460970010
ACRO460972500
Anastrozole 98%
Anastrozole
Formel:
C₁₇H₁₉N₅ Molecular Weight: 293,37 g/mol Schmelzpunkt: 81…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00866298 CAS-Nummer: 120511-73-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 86 °C |
Water | ≤0.3 % |
HPLC | ≥97.5 % |