Sulphasalazine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
461240050 461240250 461241000
ACRO461240050EA 38.8 EUR
ACRO461240050 ACRO461240250 ACRO461241000
Sulphasalazine 97%
Sulphasalazine
Formel: C₁₈H₁₄N₄O₅S
Schmelzpunkt: 260…265 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00057363
CAS-Nummer: 599-79-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brownish-yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 2 h)
HPLC ≥96.0 %