Diflunisal
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2',4'-Difluoro-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
460890010
460890050
ACRO460890010EA
36.6
EUR
ACRO460890010
ACRO460890050
Diflunisal
Diflunisal
Formel:
C₁₃H₈F₂O₃ Molecular Weight: 250,1976 g/mol Schmelzpunkt: 207…209 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00057834 CAS-Nummer: 22494-42-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (60°C, 4 H) (vacuum) |
HPLC | ≥97.5 % |