Medroxyprogesterone acetate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
17alpha-Hydroxy-6alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione 17-Acetate, Medroxyprogesterone 17-Acetate, 17alpha-Acetoxy-6alpha-methylprogesterone
461120010
461120050
ACRO461120010EA
55.7
EUR
ACRO461120010
ACRO461120050
Medroxyprogesterone acetate 97%
Medroxyprogesterone acetate
Formel:
C₂₄H₃₄O₄ Schmelzpunkt: 206…208 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00010483 CAS-Nummer: 71-58-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 209 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥96.0 % |