Nevirapin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
11-Cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one
461150010
461152500
ACRO461150010EA
183
EUR
ACRO461150010
ACRO461152500
Nevirapin 98%
Nevirapin
Formel:
C₁₅H₁₄N₄O Molecular Weight: 266.30 g/mol Schmelzpunkt: 247…249 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00866928 CAS-Nummer: 129618-40-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 244 to 248 °C |
Loss on drying | ≤2 % |
HPLC | ≥97.5 % |