Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
9-Methyl-3-((2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one hydrochloride dihydrate, GR 3832 HCl 2H2O, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one Hydrochloride, SN-37 HCl 2H2O, NSC665799 HCl 2H2O
461160010
461160050
ACRO461160010EA
58.2
EUR
ACRO461160010
ACRO461160050
Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Ondansetron hydrochloride dihydrate
Formel:
C₁₈H₁₉N₃O·HCl·₂H₂O Molecular Weight: 365.86 g/mol Schmelzpunkt: 178 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00374371 CAS-Nummer: 103639-04-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 176 to 180 °C |
Water | ≤10.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |