Procarbazine hydrochloride
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Isopropyl-4-[(2-methylhydrazino)methyl]benzamide, N-Isopropyl-4-((2-methylhydrazinyl)methyl)benzamide hydrochloride, Procarbazine HCl
461180010 461182500
ACRO461180010EA 456 EUR
ACRO461180010 ACRO461182500
Procarbazine hydrochloride
Procarbazine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₉N₃O·HCl
Molecular Weight: 257,76 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00072082
CAS-Nummer: 366-70-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %