trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Terbinafine Hydrochloride, Terbinafine HCl, (E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride
461260010
461260050
ACRO461260010EA
57.9
EUR
ACRO461260010
ACRO461260050
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 99%
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Formel:
C₂₁H₂₅N Molecular Weight: 327.90 g/mol Schmelzpunkt: 214 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145430 CAS-Nummer: 78628-80-5 UN: 3077 ADR: 9 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105) |
Solubility | (5 % in methanol) Clear solution |
HPLC | ≥98.5 % |