1,8-Diazafluoren-9-one
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
461310010 461310050
ACRO461310010EA 331 EUR
ACRO461310010 ACRO461310050
1,8-Diazafluoren-9-one
1,8-Diazafluoren-9-one
Formel: C₁₁H₆N₂O
Schmelzpunkt: 229…233 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00082335
CAS-Nummer: 54078-29-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥70.0 %